Learn More
Magnesiumoxid, ACS, 95.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407610
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesium
O=[Mg]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesium
O=[Mg]
Magnesium oxide is used as a refractive material, which is physically and chemically stable at higher temperature. Magnesium oxide is a raw material for producing portland cement. It is also used in agricultural, chemical construction, environment al and other industrial applications. It is also used in medicine, colorimetry, industrial cables, heating elements, ceramics, spin-tunneling devices, and several other materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 3600°C
Chemischer Name oder Material Magnesium oxide
Schmelzpunkt 2852°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulate
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 95.0% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in acid and ammonia. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 40.3
Güte ACS
Brechungsindex 1.736
Aussehen White granules
Dichte 3.58 g/cm3 at 20°C