Learn More
Magnesiumoxidsubstrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 110 Ausrichtungen, Alfa Aesar™
100 Ausrichtung
Marke: Alfa Aesar 040274.KT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 1 ea. |
---|
Chemische Identifikatoren
1309-48-4 | |
40.304 | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
14792 | |
O=[Mg] |
MgO | |
MFCD00011109 | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
oxomagnesium |
Spezifikation
Magnesium Oxide Substrate | |
1309-48-4 | |
MFCD00011109 | |
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N | |
oxomagnesium | |
14792 | |
Odorless | |
1 ea. |
Polished Two Sides | |
MgO | |
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag | |
O=[Mg] | |
40.304 | |
Platte | |
Weiß |