Learn More
Magnesiumperchlorat, puriss p.a, ≥98.0 % (kalz., basiert auf Trockensubstanz, KT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120537 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15676070 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15666070 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15676070 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 6309550G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., Trockenmittel, ACS-Reagenz, ≥ 98.0 % (Berechn. basierend auf Trockensubstanz, KT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-81-8
Summenformel Cl2MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 223.197
MDL-Nummer MFCD00011102
InChI-Schlüssel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Anhydron, Magnesiumperchlorat, Dehydrit, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, Wasserfreies Magnesiumperchlorat, Magnesiumdiperchlorat, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Perchlorat de magnesium französisch, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC-Name Magnesium; Diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumperchlorat
Physikalische Form Fest
Menge 50 g
Strukturformel Mg(ClO4)2
UN-Nummer UN1475
Formelmasse 223.21 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (Berechn. auf Trockensubstanz, KT)
Verpackung Poly-Flasche