Learn More
Magnesiumperchlorat, puriss p.a, ≥99.0 % (kalz., basiert auf Trockensubstanz, KT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15606080 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Conditionnement:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung unitSize
15606080 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15616080 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15606080 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 63102100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Puriss., frei fließendes Pulver, ≥ 99.0 % (Berechn. bezogen auf Trockensubstanz, KT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-81-8
Summenformel Cl2MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 223.197
MDL-Nummer MFCD00011102
InChI-Schlüssel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Anhydron, Magnesiumperchlorat, Dehydrit, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, Wasserfreies Magnesiumperchlorat, Magnesiumdiperchlorat, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Perchlorat de magnesium französisch, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC-Name Magnesium; Diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spécification
Chemischer Name oder Material Magnesiumperchlorat
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel Mg(ClO4)2
UN-Nummer UN1475
Formelmasse 223.21 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (Berechn. auf Trockensubstanz, KT)
Verpackung Poly-Flasche
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.