Learn More
Magnesium Standard für ICP/MS, 2% HNO3, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Mg | 1 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumstandard |
Physikalische Form | Flüssig |
Namenshinweis | ICP/MS |
CAS | 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 |
CAS Max. % | 2.0, 0.0, 98.0 |
Summenformel | Mg |
MDL-Nummer | MFCD00085308 |
InChI-Schlüssel | JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Mg] |
IUPAC-Name | magnesium |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch