Learn More
Magnesiumstearat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423357
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423357 1000 g 1000 Gramm
11433357 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16244.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 557-04-0 | C36H70MgO4 | 591.257 g/mol
Magnesium stearate is involved in the production of medical tablets, capsules, powders and polymer formulation. It is also used as a lubricant for tablets, anti-adherent, in dry coating and as a binding agent. It is an important ingredient in baby formulas. Further, it is used in the hydrogenation process. In addition to this, it is used to bind the sugar in hard candies like mints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesiumstearat kommt bei der Herstellung von medizinischen Tabletten, Kapseln, Pulvern und Polymerformulierungen zum Einsatz. Es wird auch als Schmiermittel für Tabletten, als Antihaftmittel, in Trockenbeschichtungen und als Bindemittel verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-04-0
Summenformel C36H70MgO4
Molekulargewicht (g/mol) 591.257
MDL-Nummer MFCD00036391
InChI-Schlüssel HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
IUPAC-Name Magnesium; Otadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium stearate
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
Merck Index 14,5690
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in benzene. Insoluble in water,alcohol and ether.
Formelmasse 591.27