Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421828
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421828 5000 g 5000 Gramm
11411828 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14491.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Magnesiumsulfat, das durch geeignete Verfahren hergestellt wird, findet Verwendung in mehreren pharmazeutischen Präparaten von Magnesium, die normalerweise als Epsom-Salz bezeichnet werden. Es wird als Mikronährstoff in der Landwirtschaft, als Salz zum Brauen bei der Herstellung bestimmter alkoholischer Produkte, als Elektrolyt zur Herstellung von Metallsalzen, als Gerinnungsmittel und als Bestandteil in Badesalzen für die Anwendung in der Floating-Therapie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Säure. Schwer löslich in Alkohol und Glycerin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate heptahydrate
Menge 5000 g
Merck Index 14,5691
Löslichkeitsinformationen Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Formelmasse 246.48 (120.37 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.68