Learn More
Magnesiumsulfat, puriss, p.a., ≥98 % (KT), Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072245
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
7487-88-9
MgO4S
120.36
MFCD00011110
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
24083
CHEBI:32599
Magnesium; Sulfat
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
7487-88-9
MgO4S
120.36
MFCD00011110
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
24083
CHEBI:32599
Magnesium; Sulfat
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Puriss., p.a., Trockenmittel, wasserfre, ≥ 98.0 % (KT), Pulver (sehr fein)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfat
Menge 250 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 120.37 mol
Reinheit (%) ≥98 % (KT)
Dampfdruck 0.1mmHg (20 °C)
Dichte Vapor Density: <0.01 (vs air)