missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Magnesiumsulfatlösung EU-Arzneibuch2.25 % w/v, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Ampulle
Spezifikation
Konzentration | 2.25% (w/v) |
Verpackung | Ampulle |
Menge | 1000 ml |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Magnesiumsulfatlösung |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'