Learn More
Brannan™ Thermometer Brannan sixespattern spirit filled
Das Max/Min-Thermometer mit Magnetrückstellung hat ein traditionelles und robustes Design und eignet sich daher sowohl zur Verwendung im Freien als auch in Gewächshäusern und anderen kritischen Temperaturumgebungen.
Marke: Brannan™ 12/401/3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11700kg
Beschreibung
- Duale Skala in Rot, Blau und Schwarz für Messungen in Celsius und Fahrenheit
- Aus grauem Kunststoff gegossen mit Magnetrückstellung
- Zur Wandbefestigung
Spezifikation
Spirit | |
270 mm | |
Geformter Kunststoffrahmen | |
Magnet Zurücksetzen Max Min Thermometer | |
−35 °C | |
±2,0 °C |
Nutzung im Freien/Gewächshaus | |
Magnet zurücksetzen | |
Spirit | |
50 °C | |
−35 °C bis +50 °C |