Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Magnetfiltertrichter, unsteril
Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen.
332.00 € - 409.00 €
Spezifikation
Material | Polyphenylsulfon |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Filter | 47 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17124281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4238 |
500 mL |
409.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17184281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4247 |
150 mL |
332.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17144281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4242 |
300 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Polyphenylsulfon | |
47 mm |