Learn More
Brady™ Magnetisches Kunststoff-Strahlungstransportschild
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse 7:Radioaktives Material |
| Alternate Part Number | ADR 7DA-297 *297-B0859 |
| Material | Kunststoff |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Magnetischer Kunststoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 297 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 70 °C |
| Breite (metrisch) | 297 mm |
| Mehr anzeigen |