Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Magnetrührer für kleine Reacti-Vial™ Reaktionsfläschchen
Verwenden Sie diese dreieckigen Rührstäbe für schnellere Reaktionszeiten und ein glattes Mischen in Fläschchen des Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatisierungssystems.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-16010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11597450
  • 175.43 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese dreieckigen Rührstäbe für schnellere Reaktionszeiten und müheloses Mischen kleiner Proben in Fläschchen mit konischem Boden des Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatisierungssystems. Die Rührstäbe ermöglichen gleichzeitiges Rühren von Proben und mehreren Röhrchen, wenn sie mit einem Reacti-Therm Heiz-/Rührmodul eingesetzt werden, das mit passenden Reacti-Block Aluminiumblöcken ausgestattet ist
Spezifikation
Spezifikation
6er-Packung
0.3 und 1 ml-Reacti-Vials
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.