Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Human CD3 Positive Selection Kit
Artikelnummer. 15541247
Change view
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15541247 200 Tests 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15541247 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 8802683074
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält Natriumazid
Beinhaltet
  • MagniSort Anti-Human CD3 Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Positive Selection Beads A
Entwickelt für die magnetische Trennung von CD3+-Zellen durch Positivselektion. Optimiert für die Isolierung von CD3+-Zellen aus humanen mononukleären Zellen des peripheren Blutes mit einem biotinylierten Anti-Human-CD3-Antikörper und streptavidinbeschichteten Magnet-Beads.
  • CD3+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
  • In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD3+-Zellen getrennt werden
  • Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Human-CD3 (Klone UCHT1 oder SK7) überprüft werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp CD3+
Produkttyp Kit für positive Selektion
Anzahl Tests 200 tests
Menge 200 Tests
Zielspezies Human