Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Human CD4 Naïve T cell Enrichment Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- MagniSort Human CD4 Naïve T cell Enrichment Antibody Cocktail: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort Negative Selection Beads A
Unerwünschte Zellen werden an Antikörper und anschließend an magnetische Beads gebunden. In einem magnetischen Feld werden die Beads einfangen, und die naiven CD4-T-Zellen bleiben unverändert und frei in Lösung.
Der MagniSort™ Human CD4 Naïve T cell Enrichment Antibody Cocktail enthält folgende Antikörper:
Anti-Human-CD8-Biotin
Anti-Human-CD11b-Biotin
Anti-Human-CD14-Biotin
Anti-Human-CD16-Biotin
Anti-Human-CD19-Biotin
Anti-Human-CD20-Biotin
Anti-Human-CD36-Biotin
Anti-Human-CD45RO-Biotin
Anti-Human-CD56-Biotin
Anti-Human-CD123-Biotin
Anti-Human-CD235a Biotin
Anti-Human γδ TCR-Biotin
Der MagniSort™ Human CD4 Naïve T cell Enrichment Antibody Cocktail enthält folgende Antikörper:
Anti-Human-CD8-Biotin
Anti-Human-CD11b-Biotin
Anti-Human-CD14-Biotin
Anti-Human-CD16-Biotin
Anti-Human-CD19-Biotin
Anti-Human-CD20-Biotin
Anti-Human-CD36-Biotin
Anti-Human-CD45RO-Biotin
Anti-Human-CD56-Biotin
Anti-Human-CD123-Biotin
Anti-Human-CD235a Biotin
Anti-Human γδ TCR-Biotin
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | T-Zellen (naiv, CD4) |
| Produkttyp | Kit für Zellanreicherung |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Human |