Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Human CD8 T cell Enrichment Kit
Artikelnummer. 15591267
Change view
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15591267 200 Tests 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15591267 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 8804681274
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält Natriumazid
Beinhaltet
  • MagniSort CD8 T cell Enrichment Antibody Cocktail: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Negative Selection Beads A
Entwickelt für die magnetische Trennung von CD8-T-Zellen durch Negativselektion. Optimiert für die Isolierung humaner CD8-T-Zellen aus normalen humanen mononukleären Zellen des peripheren Blutes mit einem biotinylierten Antikörper-Cocktail und streptavidinbeschichteten magnetischen Beads.
Unerwünschte Zellen werden an Antikörper und anschließend an magnetische Beads gebunden. In einem magnetischen Feld werden die Beads einfangen, und die CD8-T-Zellen bleiben unverändert und frei in Lösung.
Der MagniSort™ Human CD8 T cell Enrichment Antibody Cocktail enthält folgende Antikörper:
Anti-Human-CD4-Biotin
Anti-Human-CD11b-Biotin
Anti-Human-CD14-Biotin
Anti-Human-CD16-Biotin
Anti-Human-CD19-Biotin
Anti-Human-CD20-Biotin
Anti-Human-CD36-Biotin
Anti-Human-CD56-Biotin
Anti-Human-CD123-Biotin
Anti-Human-CD235a-Biotin
Anti-Human γδ TCR-Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (CD8)
Produkttyp Kit für Zellanreicherung
Anzahl Tests 200 tests
Menge 200 Tests
Zielspezies Human