Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Human pan-Monocyte Enrichment Kit
Artikelnummer. 15551287
Change view
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15551287 200 Tests 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15551287 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 8804683774
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält Natriumazid
Beinhaltet
  • MagniSort Human pan-Monocyte Enrichment Antibody Cocktail: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Negative Selection Beads B
Entwickelt für die magnetische Trennung von konventionellen CD14+- und unkonventionellen CD16+CD14-Monozyten durch Negativselektion.
  • Unerwünschte Zellen, einschließlich CD16+-NK-Zellen, werden an Antikörpern und anschließend an Magnet-Beads gebunden
  • In einem Magnetfeld sind Monozyten unangetastet und frei in der Lösung.
Der MagniSort™ Antikörper-Cocktail zur Anreicherung von humanen Pan-Monozyten enthält folgende Antikörper:
Anti-Human CD2-Biotin
Anti-Human CD3-Biotin
Anti-Human CD7-Biotin
Anti-Human CD19-Biotin
Anti-Human CD20-Biotin
Anti-Human CD56-Biotin
Anti-Human CD57-Biotin
Anti-Human CD123-Biotin
Anti-Human CD235a-Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Monozyten (Pan)
Produkttyp Anreicherungskit für humane Pan-Monozyten
Anzahl Tests 200 tests
Menge 200 Tests
Zielspezies Human