Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse B cell Enrichment Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- MagniSort Mouse B cell Enrichment Antibody Cocktail: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort Negative Selection Beads B
Unerwünschte Zellen werden an Antikörper und anschließend an magnetische Beads gebunden. In einem magnetischen Feld werden die Beads einfangen, und die B-Zellen bleiben unverändert und frei in Lösung.
Der MagniSort™ Mouse B cell Enrichment Antibody Cocktail enthält folgende Antikörper:
Anti-Maus-CD3-Biotin
Anti-Maus-CD4-Biotin
Anti-Maus-CD8-Biotin
Anti-Maus-CD11b-Biotin
Anti-Maus-CD49b-Biotin
Anti-Maus-Ly-6G (Gr-1)-Biotin
Anti-Maus-TER-119-Biotin
Der MagniSort™ Mouse B cell Enrichment Antibody Cocktail enthält folgende Antikörper:
Anti-Maus-CD3-Biotin
Anti-Maus-CD4-Biotin
Anti-Maus-CD8-Biotin
Anti-Maus-CD11b-Biotin
Anti-Maus-CD49b-Biotin
Anti-Maus-Ly-6G (Gr-1)-Biotin
Anti-Maus-TER-119-Biotin
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | B-Zellen |
| Produkttyp | Kit für Zellanreicherung |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Maus |