Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD11c Positive Selection Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- MagniSort™ Mouse CD11c Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort™ Positive Selection Beads B
- CD11c+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD11c+ Zellen getrennt werden
- Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD11c (Klon N418) und Anti-Maus-CD11b (Klon M1/70) überprüft werden.
- Zum Vermeiden einer unspezifischen Bindung enthält das MagniSort™ Anti-Mouse CD11c Biotin einen Fc-Rezeptor-Block.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | CD11c+ |
| Produkttyp | Kit für positive Selektion |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Maus |