Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ MagniSort™ Kit zur Positivselektion für Maus-CD335 (NKp46)
Beschreibung
Beinhaltet
- MagniSort Anti-Maus CD335 (NKp46) Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort Positive Selektionsperlen A
- CD335+ Zellen werden durch Antikörper und anschließend durch Magnet-Beads gebunden
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD335+ Zellen getrennt werden
- Nach der positiven Auswahl kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD49b (integriner Alpha 2) Klon DX5, oder Anti-Maus-NK1.1, Klon PK136, in den Mäusen C57BL, FVB/N und NZB überprüft werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Magnetische Zelltrennung |
| Format | Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten |
| Menge | 200 Tests |