Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD45.2 Positive Selection Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- MagniSort™ Anti-Mouse CD45.2 Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort™ Positive Selection Beads A
- CD45.2+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD45.2+ Zellen getrennt werden
- Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD45.2 (Klon 104) überprüft werden.
- Wenn der Anteil der CD45.2-Zellen zu Beginn über 75 % der Gesamtzellen liegt, kann die Menge der zu verwendenden MagniSort™ Magnetic Positive Selection Beads für eine maximale Wiederfindung auf 40 μl/Test erhöht werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | CD45.2+ |
| Produkttyp | Kit für positive Selektion |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Maus |