Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD45 Positive Selection Kit
Artikelnummer. 15541267
Change view
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15541267 200 Tests 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15541267 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 8802686574
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält Natriumazid
Beinhaltet
  • MagniSort Anti-Mouse CD45 Biotin B: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Positive Selection Beads A
Entwickelt für die magnetische Trennung von CD45+ Zellen durch positive Auswahl. Optimiert für die Isolierung von CD45+-Zellen aus Milz, Knochenmark oder verdautem Lungengewebe von Mäusen mit einem biotinylierten Anti-Maus-CD45-Antikörper und streptavidinbeschichteten Magnet-Beads.
  • CD45+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
  • In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD45+ Zellen getrennt werden
  • Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD45 (Klon 30-F11) überprüft werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp CD45+
Produkttyp Kit für positive Selektion
Anzahl Tests 200 tests
Menge 200 Tests
Zielspezies Maus