Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ MagniSort™ Kit zur Positivselektion für Maus-CD45R (B220)
Artikelnummer. 15561257
Change view
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15561257 200 Tests 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15561257 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 8802684674
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält Natriumazid
Beinhaltet
  • MagniSort Anti-Maus CD45R (B220) Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Positive Selektionsperlen A
Entwickelt für die magnetische Trennung von CD45R+ Zellen durch Positivselektion. Optimiert für die Isolierung von CD45R+ Zellen aus Milz, Knochenmark oder Lymphknoten von Mäusen mit einem biotinylierten Anti-Maus-CD45-Antikörper und Streptavidin-beschichteten Magnet-Beads.
  • CD45R+ Zellen werden durch Antikörper und anschließend durch Magnet-Beads gebunden.
  • In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD45R+ Zellen getrennt werden.
  • Nach der positiven Auswahl kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD19, Klon eBio1D3 (1D3), überprüft werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Magnetische Zelltrennung
Format Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten
Menge 200 Tests