Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD49b Positive Selection Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- MagniSort™ Anti-Mouse CD49b Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort™ Positive Selection Beads A
- CD49b+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD49b+ Zellen getrennt werden
- Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-CD49b (Integrin alpha 2) (Klon DX5) und Anti-Maus-NK1.1 (Klon PK136) überprüft werden. Für Mausstämme, die kein NK1.1-Antigen exprimieren (wie BALB/c, SJL, AKR, CBA C3H) kann Anti-Maus-CD335 (NKp46) (Klon 29A1.4) verwendet werden.
- Für eine höhere Reinheit von CD49b+-Zellen können 10 μl/Test der Beads anstelle von 20 μl verwendet werden, wie im Protokoll angegeben. Dies kann jedoch zu einer verringerten Wiederfindungsrate von CD49b+-Zellen führen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | CD49b+ |
| Produkttyp | Kit für positive Selektion |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Maus |