Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD90.1 Positive Selection Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- MagniSort™ Anti-Mouse CD90.1 Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort™ Positive Selection Beads A
- CD90.1+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD90.1+-Zellen getrennt werden
- Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus/Ratten-CD90.1 (Klon HIS51) überprüft werden.
- Wenn der Anteil der CD90.1-Zellen zu Beginn unter 5 % der Gesamtzellen liegt, kann die Menge der zu verwendenden MagniSort™ Positive Selection Beads für eine maximale Reinheit auf 10 μl/Test reduziert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | CD90.1+ |
| Produkttyp | Kit für positive Selektion |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Maus |