Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse F4/80 Positive Selection Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- MagniSort™ Anti-Mouse F4/80 Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort™ Positive Selection Beads B
- F4/80+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden.
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den F4/80+-Zellen getrennt werden.
- Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Maus-F4/80 (Klon BM8) und Anti-Maus-CD11b (Klone M1/70) überprüft werden.
- Zum Vermeiden einer unspezifischen Bindung enthält das MagniSort™ Anti-Mouse F4/80 Biotin einen Fc-Rezeptor-Block.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | F4/80+ |
| Produkttyp | Kit für positive Selektion |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Maus |