Learn More
IBA Lifesciences MagStrep 'Type3' XT Beads
Die magnetischen MagStrep 'type3' XT Beads (5 % Suspension) dienen zur Aufreinigung von Strep-tag™ II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen
Marke:  IBA Lifesciences 2-4090-002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00080kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15362006
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die magnetischen MagStrep “type3” XT Beads enthalten 6 % Agarose und sind mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ XT beschichtet.
  • Aufgrund des magnetischen Kerns ist kein Zentrifugationsschritt erforderlich, da die Beads mit einem magnetischen Separator einfach und schnell getrennt werden können. Dies senkt das Risiko einer Pelletstörung oder eines Bead-Totalverlusts beim Waschschritt.
  • Wie bei allen anderen Strep-Tactin™ XT Harzen ist die unspezifische Proteinbindung äußerst gering, was zu einer besonders hohen Reinheit des Zielproteins führt.
  • MagStrep “type3” XT Beads weisen das höchste Bindungsvermögen auf.
  • Aufgrund dieser Merkmale eignen sie sich hervorragend für die Isolierung von Proteinen oder Komplexen mittels Pulldown, Immunpräzipitation (IP) oder Co-Immunpräzipitation (Co-IP) im Batch-Format und/oder Hochdurchsatz-Screening.
  • Die Elution von Zielproteinen oder -komplexen kann unter milden Bedingungen mit dem biotinhaltigen Puffer BXT oder unter denaturierenden Bedingungen durch Sieden in SDS-Gel-Ladepuffer ausgelöst werden.
  • 20 μl Suspension entsprechen 1 μl magnetische Beads.
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Perlen
3
MagStrep Beads
2 mL
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke.