Learn More
Thermo Scientific Chemicals Malachitgrünoxalat
Catalog Number p-7023109
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2437-29-8
C52H54N4O12
927.02
MFCD00011766,MFCD00151209
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42000
2724411
[4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]-Pphenylmethyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;2-Hydroxy-2-Oxoacetat;Oxalsäure
OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2437-29-8
C52H54N4O12
927.02
MFCD00011766,MFCD00151209
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
C.I. 42000
2724411
[4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]-Pphenylmethyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;2-Hydroxy-2-Oxoacetat;Oxalsäure
OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Biological stain, dye reagent, acid base indicator: pH 0.0 yellow, 2.0 green;11.6 green, 14 colorlessMalachite Green oxalate is used as the staining solution for embedded botanical material and as a spore stain. It is also used in studying the photocatalytic degradation with TiO2/WO3. It is employed for determining phosphate in serum and as a reference material in analytical chemistry for the quantification. It is also used as a pH indicator between pH 0.2 - 1.8. It is used as a dye for materials such as silk, leather, and paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Biologische Färbung, Farbstoffreagenz, Säure-/Basen-Indikator: pH 0.0 gelb, 2.0 grün; 11.6 grün, 14 farblos. Malachitgrünoxalat wird als Färbelösung für eingebettetes botanisches Material und als Sporenfärbemittel verwendet. Es wird auch bei der Untersuchung des photokatalytischen Abbaus mit TiO2/WO3 verwendet. Es wird zur Bestimmung von Phosphat im Serum und als Referenzmaterial in der analytischen Chemie für die Quantifizierung verwendet. Es wird auch als pH-Indikator von pH 0.2 bis 1.8 verwendet. Es wird als Farbstoff für Materialien wie Seide, Leder und Papier verwendet.
Löslichkeit
In Wasser, Alkohol, Methanol, Ethanol und Ethylenglykolmonomethylether löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Malachite Green oxalate
Schmelzpunkt 164°C (decomposition)
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3644550
Merck Index 14,5699
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,methanol,ethanol and ethylene glycol monomethyl ether.
Formelmasse 927.02
Menge 25 g