Learn More
Maleinsäure-2,3-d2-Säure, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Maleic-2,3-d2 Acid |
| CAS | 24461-33-4 |
| Summenformel | C4 D2 H2 O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (Z)- (9 CI), Maleic-2,3-d2 acid (6 CI, 8 CI), Maleic-d2 acid, Maleic acid-2,3-D2, Maleic acid-d2, (2 Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid, (2 Z)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2 D |
| SMILES | [2 H]\C(=C(/[2 H])\C(=O)O)\C(=O)O |
| IUPAC-Name | (Z)-2,3-Dideuteriobut-2-endisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.0845 |
| Formelmasse | 118.0235 g/mol |
| Mehr anzeigen |