Learn More
Maleinsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11482018
42.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
5000g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-16-7
C4H4O4
116.07
MFCD00063177
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
444266
CHEBI:18300
(Z)-but-2-Enedionsäure
OC(=O)\C=C\C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-16-7
C4H4O4
116.07
MFCD00063177
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
444266
CHEBI:18300
(Z)-but-2-Enedionsäure
OC(=O)\C=C\C(O)=O
Maleic acid is used as a precursor to fumaric acid, dimethyl maleate and glyoxalic acid. It is an electrophile and acts as dienophine in Diels-Alder reactions. It reacts with drugs to form more stable addition salts like indacaterol maleate, carfenazine, chlorpheniramine, pyrilamine, methylergonovine and thiethylperazine. Its maleate ion is useful in biochemistry as an inhibitor of transaminase reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Maleinsäure wird als Vorstufe zu Fumarsäure, Dimethylmaleat und Glyoxalsäure verwendet. Sie ist ein Elektrophil und wirkt als Dienophin bei Diels-Alder-Reaktionen. Sie reagiert mit Medikamenten, um stabilere Additionssalze wie Indacaterol-Maleat, Carfenazin, Chlorpheniramin, Pyrilamin, Methylergonovin und Thiethylperazin zu bilden. Ihr Maleat-Ion ist in der Biochemie als Inhibitor von Transaminase-Reaktionen nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Eisessigsäure, Alkohol und konzentrierter Schwefelsäure. Schwer löslich in Diethylether. Unlöslich in Benzol und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Reduktionsmitteln, Metallen und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Maleic acid
Schmelzpunkt 132°bis 136 °C
Beilstein 605762
Merck Index 14,5703
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,glacial acetic acid,alcohol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene and chloroform.
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) ≥98%
Dichte 1,59
Menge 1000g
Flammpunkt 127 °C (260 °F)