Learn More
Maleimide, TRC
Artikelnummer. 30473972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473972 2 g 2 Gramm
30482686 10 g 10 Gramm
30481827 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473972 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1249802G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-59-3
Summenformel C4H3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 97.07
Synonym 2,5-Dioxo-2,5-dihydropyrrole, 3-Pyrroline-2,5-dione, Maleic Imide, NSC 13684
IUPAC-Name Pyrrol-2,5-Dion
SMILES O=C1NC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleimide
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H3NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H,(H,5,6,7)
Formelmasse 97.0164