Learn More
Malondialdehyde Antibody (6H6), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18423454 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18423454 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18423454 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP259366JF549
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Malondialdehyde Monoclonal antibody specifically detects Malondialdehyde in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Malondialdehyde
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 6H6
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 3-Propanedial;Malonaldehyde;Malondialdehyde;MDA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic Malondialdehyde modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Cancer, Neurodegeneration, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1