Learn More
Malonsäure, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11329109 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11329109 100 g
11339109 250 g
11462440 500 g
11349109 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11329109 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210223880
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 141-82-2
Summenformel C3H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 104.061
InChI-Schlüssel OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
PubChem CID 867
ChEBI CHEBI:30794
IUPAC-Name Propandioesäure
SMILES C(C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malonic acid
Farbe Weiß
Menge 100 g
Formelmasse 104.1
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Pulver