Learn More
Malonyldichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040175
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1663-67-8
C3H2Cl2O2
140.947
MFCD00000735
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
74269
Propanedioyldichlorid
C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
1663-67-8
C3H2Cl2O2
140.947
MFCD00000735
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
74269
Propanedioyldichlorid
C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
Malonyl Dichloride is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Malonyldichlorid wird in erster Linie als Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 4 °C. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Malonyl dichloride
Dichte 1.449
Siedepunkt 53°C to 55°C (19 mmHg)
Flammpunkt 47°C (117°F)
Strukturformel CH2(COCl)2
Brechungsindex 1.465
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 774044
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 140.95
Reinheit (%) 97%