missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MALT1 Rabbit anti-Human, Clone: MT1/3159R, Novus Biologicals™

Código de producto. 18602917 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
18602917 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18602917 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307501100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MALT1 Monoclonal specifically detects MALT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen MALT1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MT1/3159R
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias caspase-like protein, DKFZp434L132, EC 3.4.22.-, MALT associated translocation, MALT lymphoma-associated translocation, MLT1, MLTMALT-lymphoma associated translocation, mucosa associated lymphoid tissue lymphoma translocation gene 1, mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1, paracaspase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human MALT1 recombinant fragment (aa701-808)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10892
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.