Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltotriose, 98 %
Catalog Number p-7043242
60.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1109-28-0
C18H32O16
504.438
MFCD00006629
FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
maltotriose, d-maltotriose
134129496
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1109-28-0
C18H32O16
504.438
MFCD00006629
FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
maltotriose, d-maltotriose
134129496
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Maltotriose is a matrose regulon inducer in Escherichia coli. Maltotriose has been used in a study to investigate the influence of fourth generation poly(propyleneimine) dendrimers on blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Maltotriose ist ein Matrose-Regulon-Induktor in Escherichia coli. Maltotriose wurde in einer Studie verwendet, um den Einfluss von Poly(Propyleneimin)-Dendrimern der vierten Generation auf Blutzellen zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Maltotriose
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 1443481
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +165° (c=1 in Water)
Formelmasse 504.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver