Learn More
Abnova™ MAML2 Split FISH Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
1475.00 € - 2430.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Format | Tube |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Gen | Mastermind-ähnlich 2 (Drosophila) |
Gen-Alias | DKFZp686N0150, KIAA1819, MAM-3, MAM2, MAM3, MGC176701, MLL-MAML2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16043515
|
Abnova™
FS0064.100UL |
100 μl |
1475.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16053515
|
Abnova™
FS0064.200UL |
200 μl |
2430.00 €
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
DKFZp686N0150, KIAA1819, MAM-3, MAM2, MAM3, MGC176701, MLL-MAML2 | |
84441 | |
Flüssigkeit |
Tube | |
Mastermind-ähnlich 2 (Drosophila) | |
MAML2 | |
DNA/RNA |