Learn More
IBA Lifesciences pCSG-IBA Säugetier-Expressionsvektor ohne Sekretion
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. IBA Lifesciences GmbH Der Expressions-Vektor für Säuger mit Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Merkmalen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).
Spezifikation
Spezifikation
| Konstitutives oder induktives System | Konstitutiv |
| Markergen | Ampicillin |
| Promoter | CMV-Promotor |
| Produkttyp | Vector |
| Selektionsmittel (eukaryotisch) | Geneticin™ (G-418) |
| Inhalt und Lagerung | Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung |
| Proteinmarkierung | GST-Tag |
| Menge | 5μ g |
| Vektor | pCSG-IBA25 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Episomale Expression (orIP, EBNA-1) |