Learn More
IBA Lifesciences pCSG-IBA Säugetier-Expressionsvektor ohne Sekretion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15603858 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Vektor:
pCSG-IBA102
pCSG-IBA104
pCSG-IBA142
pCSG-IBA144
pCSG-IBAwt2
Proteinmarkierung:
His-Tag (6x), Twin-Strep™ Tag, 6x His-Tag
Nicht markiert
Twin-Strep-tag
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vektor Proteinmarkierung unitSize
15603858 pCSG-IBAwt2 Nicht markiert 5 Mikrogramm
15603878 pCSG-IBA144 His-Tag (6x), Twin-Strep™ Tag, 6x His-Tag 5 Mikrogramm
15633868 pCSG-IBA102 Twin-Strep-tag 5 Mikrogramm
15653868 pCSG-IBA104 Twin-Strep-tag 5 Mikrogramm
15683868 pCSG-IBA142 His-Tag (6x), Twin-Strep™ Tag, 6x His-Tag 5 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15603858 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 55001001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. Der Säugetier-Expressionsvektor mit Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Eigenschaften für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).
pCSG-IBA Säugetier-Expressionsvektoren
  • Für die episomale Expression auf hohem Niveau in Säugetierwirten unter G418-Selektion; enthält die folgenden Elemente:
  • Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
  • Episomale Replikation über Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus und dem von EBNA-1 codierten nuklearen Antigen in Zellen aus Menschen, Primaten und Kaninchen, und über SV40-Replikationsursprung in Zellen, die latent mit SV40 infiziert sind oder das SV40 große T-Antigen exprimieren (z. B. HEK293T COS-1, COS-7).
  • Die Selektion stabiler Zelllinien ist durch das Neomycin-Resistenzgen (NeoR) möglich.
  • Darüber hinaus ermöglicht der immediate-early Promotor des humanen Cytomegalievirus (CMV) eine Expression auf hohem Niveau in einem breiten Spektrum von Säugetierzellen.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pCSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pCSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Konstitutives oder induktives System Konstitutiv
Markergen Ampicillin
Promoter CMV
Produkttyp Vector
Selektionsmittel (eukaryotisch) Geneticin™ (G-418)
Inhalt und Lagerung Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
Proteinmarkierung Nicht markiert
Menge 5μ g
Vektor pCSG-IBAwt2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Episomale Expression (orIP, EBNA-1); BM40-Sekretionssignal