missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MANF Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30624407 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30624407 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30624407 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF3748E

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

MANF Polyclonal antibody specifically detects MANF in Human samples. It is validated for Western Blot,Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MANF
Anwendungen Western Blot, Gene Knock-Out
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Arginine-Rich Protein, arginine-rich, mutated in early stage tumors, ARMET, ARP, mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor, Protein ARMET
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MANF, Leu22-Leu179, Accession # P55145
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cancer, DNA Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7873
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.