Learn More
Mangan(II)-bromidhydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410750
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410750 10 g 10 Gramm
11420750 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044443.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-20-6
Summenformel Br2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 286.81
MDL-Nummer MFCD00149791
InChI-Schlüssel HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide
IUPAC-Name manganese(2+) tetrahydrate dibromide
SMILES O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese (II) bromide hydrate
Schmelzpunkt 64.3°C (decomposition)
Farbe Rosa
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,5725
Formelmasse 214.76 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch