Learn More
Manganese(II) Chloride Monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30478920
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478920 5 g 5 Gramm
30470209 50 g 50 Gramm
30470399 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478920 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1643185G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64333-01-3
Summenformel Cl2Mn . H2O
Molekulargewicht (g/mol) 143.85
Synonym Manganese Chloride Monohydrate, Manganese dichloride monohydrate
IUPAC-Name manganese(2+);dichloride;hydrate
SMILES O.[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) Chloride Monohydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Formelmasse 142.8863