Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99.99 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Catalog Number p-7120544
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly Bottle
Poly-Flasche
13446-34-9
Cl2H8MnO4
197.90
MFCD00149792
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
13446-34-9
Cl2H8MnO4
197.90
MFCD00149792
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
99.99 % Spurenmetallbasis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-chloridtetrahydrat
Schmelzpunkt 58 °C
Farbe Pink
Menge 5 g
Strukturformel MnCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 197.91 mol
Reinheit (%) 99.99 % Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Aussehen Kristalle
Dichte 1.913 g/cu.cm