Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Manganese(II) chloride tetrahydrate |
Schmelzpunkt | 58.0°C |
Menge | 100 g |
Strukturformel | MnCl2·4H2O |
Fieser | 07,222; 09,288 |
Merck Index | 15,5793 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether |
Formelmasse | 197.91 |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.