Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10010260
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
13446-34-9
Cl2H8MnO4
197.90
MFCD00149792
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
13446-34-9
Cl2H8MnO4
197.90
MFCD00149792
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Rot
pH 4 to 6
Physikalische Form Festes Pulver
Menge 500 g
Formelmasse 197.91g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß