Learn More
Mangan(II)-fluorid, Puratronic, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417395
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15417395 100 g 100 Gramm
15407395 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15417395 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047109.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7782-64-1 | F2Mn | 92.935 g/mol
Manganese(II) fluoride is used in the production of special kinds of glass and lasers. It reacts with antimony pentafluoride in hydrofluoric acid to prepare a complex, Mn(SbF6)2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-64-1
Summenformel F2Mn
Molekulargewicht (g/mol) 92.935
MDL-Nummer MFCD00016222
InChI-Schlüssel CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis
PubChem CID 24528
IUPAC-Name Mangandifluorid
SMILES F[Mn]F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) fluoride
Schmelzpunkt 856°C
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel MnF2
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,5729
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute hydrogen fluoride,concentrated hydrochloric acid and nitric acid; Insoluble in water and alcohol.
Formelmasse 92.93
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.98 g/mL