missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manganlösung für ICP 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemica ™

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Marke:  Fisher Chemical S033500

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Menge 500 ml
Verpackung Flasche

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12983444

  • 91.77 € / 500 Milliliter

Verfügbar ab
18-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

Spezifikation

1±0.002 g/l
Mn
500 ml
Flasche
HCl
Standards für die Massenspektrometrie
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation