Learn More
Mannitol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458896
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458896 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458896 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0654.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Mannit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Mannitol
CAS 69-65-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile D-Mannitol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H14 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6 CI,7 CI), Mannitol, D- (8 CI), Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C
InChI-Formel InChI=1 S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12 H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Menge 10 mg
Formelmasse 182.079 g/mol