Beschreibung
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-362 of Human Mannose Phosphate Isomerase The Recombinant Human Mannose Phosphate Isomerase Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Mannose Phosphate Isomerase Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.4M Urea, 5% glycerol |
| Molekulargewicht | 41.9kDa |
| Reinigungsverfahren | SDS-PAGE |
| Menge | 0,5 mg |
| Quelle | Human |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Mannose Phosphate Isomerase |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |