Learn More
Hamilton™ Manuelle HPLC-Spritzen mit zementierter Nadel
Speziell für die manuelle oder automatische Injektion in Hochdruckanschlüsse mit Rheodyne™, Valco™, Beckman™ und SSI™ Ventilen entwickelt.
Marke: Hamilton™ DS81175
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Die Nadel ist stumpf und elektropoliert, um glatt in den Injektionsanschluss zu gleiten
- Erhältlich als zementierte Standardnadel oder als zementierte Nadel mit Luer-Spitze
- 51 mm Länge mit Spitzentyp 3
Spezifikation
22 s ga. | |
51 mm | |
Zementierter Luer-Konus |
250 μl | |
3 |